Fontos dokumentumok
M5651
Mepenzolate bromide
analytical standard
Szinonimák:
3-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide benzilate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Br.C[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOPUTUUUOOOXQU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)