Fontos dokumentumok
B2517
6-Biopterin
≥97%
Szinonimák:
(1’R,2’S)-Biopterin, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2-dihydroxypropyl)pteridine, L-erythro-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin
Teszt
≥97%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2NC(N)=NC(=O)c2n1
InChI
1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHQIJBMDNUYRAM-DZSWIPIPSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?