Fontos dokumentumok
D5431
Diethylamine NONOate diethylammonium salt
≥98%
Szinonimák:
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
Teszt
≥98%
Forma
solid
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A nitric oxide (NO) donor.
- A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
- Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
- Nitric oxide (NO) donor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.