567028
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Szinonimák:
SIN-1, Hydrochloride, 3-Morpholinosydnonimine, HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SIN-1, Hydrochloride, Nitric oxide (NO) donor.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[n]2(n[o+]c(c2)N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nitric oxide (NO) donor
Figyelmeztetés
Feloldás
From Catalog:
Desc. Field- added "Unstable in aqueous solution."
Egyéb megjegyzések
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
WGK
WGK 2