Fontos dokumentumok
T4425
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(6R)-BH4
About This Item
Javasolt termékek
product name
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride,
Minőségi szint
oldhatóság
water, oxygen free: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)NC(N)=N2
InChI
1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Géninformáció
human ... PAH(5053)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.