M5661
Magnesium acetate tetrahydrate
for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
oldhatóság
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.001%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as a precursor in the synthesis of MgCrMnO4 using a sol-gel method
- as a component of stock solution, buffer 1, buffer 2 and buffer 3 for microsome extraction
- as a precursor in the synthesis of MgCr2-xMnxO4 spinels using aqueous sol-gel reaction
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1