Fontos dokumentumok
CK-RO
Roche
Creatine Kinase (CK)
from rabbit muscle
Szinonimák:
creatine phosphokinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
form
lyophilized
kiszerelés
pkg of 100 mg (10127566001)
pkg of 500 mg (10736988001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
white to light yellow
optimális pH
6.0-7.0(reverse reaction)
9.0(forward reaction)
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for immunoprecipitation
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
sample preparation
idegen aktivitás
ATPase <0.001%
HK <0.001%
myokinase <0.001%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... CKM(100009056)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Specifikációk
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Dissolve in 0.1 M imidazole buffer; aliquot and store at -15 to -25 °C.
Stable for approximately four weeks at -15 to -25 °C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Dissolve in 0.5% NaHCO3 solution.
Do not freeze. Store protected from light.
Stable for 2 - 3 days, when stored at 2 to 8 °C.
Or
Dissolve in 30 mM glycine buffer, pH 9.0, with 0.2 mM DTT.
Stable for 2 - 3 days, when stored at 2 to 8 °C.
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash