G1501
L-Glutamic acid potassium salt monohydrate
≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
MPG, Monopotassium glutamate, Potassium 2-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate, (S)-2-Aminopentanedioic acid, L-α-Aminoglutaric acid potassium salt, L-2-Aminopentanedioic acid potassium salt, Glu, Potassium L-glutamate
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
szín
white
SMILES string
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Géninformáció
human ... GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805) , GRIK2(14806) , GRIK3(14807) , GRIK4(110637) , GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559) , GRIK2(54257) , GRIK3(298521) , GRIK4(24406) , GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
Általános leírás
Alkalmazás
- A component of MEM non-essential amino acids solution in cell culture.
- For the purification of tubulins from bovine brain.
- In stock solution for the preparation of quenching buffer during the formationof dual-color polarity-marked fluorescent microtubule seeds.
- The preparation of cell free extracts devoid of RF2 (release factor 2) from Escherichia coli strains.
- preparation of stock solutions during culture of Arabidopsis plants.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1