M1050
2α-Mannobiose
≥93% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Man-[1→2]-D-Man, 2-O-α-D-Mannopyranosyl-D-mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
form
powder
szín
white to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIWPGCMGAMJNRG-VXSGSMIHSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
N-linked glycosylation, modification, and degradation