63052
Magnesium acetate solution
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Szinonimák:
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
liquid
koncentráció
~1 M in H2O
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
- as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
- as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.