Merck
PHL82585
L-Methionine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
crystals
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
284 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)