Merck
D2158
Sigma-Aldrich
Histodenz
nonionic density gradient medium
Szinonimák:
5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetamido)-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H26I3N3O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
821.14
Beilstein:
2406632
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Minőségi szint:
Forma:
powder
tárolási hőmérséklet:
room temp
Minőségi szint
Forma
powder
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
HistoDenz, also known as iohexol, is a non-ionic X-ray contrast compound developed specifically as an iodinated density gradient medium.
Alkalmazás
HistoDenz is suitable for separating everything from macromolecules to viable cells by either rate-zonal or isopycnic centrifugation.
  • It has been used in the isolation and culturing of hepatic stellate cells.
  • It has also been employed in the extraction of microbial cells from environmental samples.
  • It has been used in LacZ (β-galactosidase) staining.
  • It has also been used for the enrichment of gonocytes.
Tulajdonságok és előnyök
HistoDenz offers several favorable properties as a gradient medium.
  • It has very low toxicity, low osmolality, high density, and low viscosity (compared to sucrose).
  • It is water-soluble, non-ionic, and chemically near-inert.
Jogi információk
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
SnapShot: Tissue Clearing
Douglas S. Richardson, Jeff W. Lichtman
Cell, 171 (2017)
Skeletal muscle tissue clearing for lacz and fluorescent reporters, and immunofluorescence staining.
Verma M, et al.
Methods in Molecular Biology, 129-140 (2016)
Extraction of Microbial Cells from Environmental Samples for FISH Approaches
Jennifer Pratscher
Methods in Molecular Biology, 2246 (2021)
Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaolinite minerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study.
Vasiliadou I A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 84(2), 354-359 (2011)
Interleukin?10 promotes primary rat hepatic stellate cell senescence by upregulating the expression levels of p53 and p21
Huang, et al.
Molecular Medicine Reports, 17 (2018)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.