Fontos dokumentumok
M4879
3-O-Methyl-D-glucopyranose
≥98% (GC)
Szinonimák:
3-O-Methyl-α-D-glucopyranose, 3-O-Methylglucose
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 55 to 57 °, c = 1% (w/v) in water + trace NH4OH
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-169 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
WGK
WGK 3