Fontos dokumentumok
S2626
Spermidine
≥99% (GC)
Szinonimák:
1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid or liquid (clear)
szennyeződések
DNase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
mp
22-25 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of 5x transcription buffer
- in the treatment of double-stranded RNA along with other reagents to increase the uptake of dsRNA by nematodes
- as a standard in the analytical study of rat brain polyamines (185)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup