Fontos dokumentumok
M0779
Methyl β-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC and GC)
Szinonimák:
Methyl β-D-glucoside
Teszt
≥99% (HPLC and GC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -36 to -34 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
<11.5% water
szín
white
mp
111-113 °C
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-XUUWZHRGSA-N
WGK
WGK 3