Fontos dokumentumok
M3501
8-Methoxypsoralen
analytical standard
Szinonimák:
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
crystals
fibers
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to yellow
mp
148-150 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Maoa(29253)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?