Fontos dokumentumok
66940
Methyl α-D-glucopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology
Szinonimák:
alpha-Methyl D-glucose ether, Methyl glucose, Methyl alpha-D-glucoside, Methyl glucopyranoside, Methyl alpha-D-glucose, Methyl pyranoside, Methyl α-D-glucoside
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
form
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]20/D +157±3°, c = 10% in H2O
kiszerelés
pkg of 100 g
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
szín
colorless
mp
165-169 °C
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.