Fontos dokumentumok
M4659
Milrinone
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
Szinonimák:
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Milrinone, ≥97% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4B(5142) , PDE5A(8654) , PTPRA(5786)
rat ... Pde3a(50678)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.