Fontos dokumentumok
S0130
Streptozocin
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
Szinonimák:
STZ, Streptozotocine, N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Streptozocin, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to light yellow
mp
121 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Általános leírás
In cell culture medium, it has been shown to have a biological half-life of approximately 19 minutes. It is a strong methylating agent that interacts with DNA in vitro to produce methylated purines. It can impact glucose metabolism because STZ is particularly toxic to the insulin-producing beta cells of the pancreas in mammals and is also an effective antibiotic against Gram-negative bacteria. It inhibits the synthesis of DNA in microorganisms and mammalian cells by alkylation and cross-linking the strands of DNA and affects all stages of the mammalian cell cycle. STZ is considered mutagenic, carcinogenic, and possibly teratogenic in humans. It is cytotoxic to the neuroendocrine tumor cell lines that express the GLUT2 glucose transporter.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.