Fontos dokumentumok
C0737
Cilostazol
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
kezdeményező
Otsuka Pharma
SMILES string
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140)
Általános leírás
Alkalmazás
- to reduce Madin–Darby cell line (MDCK) proliferation through c-Myc down-regulation
- in the in vitro assessment of toxin delivery in T84 intestinal epithelial cells
- to induce adenosine triphosphate (ATP) release in white adipocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.