Fontos dokumentumok
PHR2515
Milrinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1443908
API-család
milrinone
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)