Fontos dokumentumok
M5310
Mineral oil
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
form
light oil
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
sűrűség
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
format
neat
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Mineral oil is used for the following applications:
- Used for cell viability studies in preparing the culture media or media supplements
- Used tp protect array from evaporation by adding mineral oil around the array
- Used to prepare the needle for microinjection (microinjection needle pulling, sharpening, and loading)
- Used in PCR setup
Tulajdonságok és előnyök
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez