Fontos dokumentumok
B7554
Anti-c-Myc−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-c-Myc, Monoclonal Anti-c-Myc−Biotin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.8 mg/mL
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): 0.05-0.1 μg/mL using an extract of 293T cells or E. coli cells expressing c-Myc tagged fusion protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)