Merck
685518
Sigma-Aldrich
Malonyl coenzyme A lithium salt
97% (CP)
Szinonimák:
Malonyl coenzyme A lithium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38N7O19P3S · xLi+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
853.58 (free acid basis)
UNSPSC kód:
41106305
Teszt
97% (CP)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stefan Neubauer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(22), 6681-6688 (2015-07-15)
Absolute quantification of intracellular coenzyme A (CoA), coenzyme A disulfide, and short-chain acyl-coenzyme A thioesters was addressed by developing a tailored metabolite profiling method based on liquid chromatography in combination with tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS). A reversed phase chromatographic