Merck
655759
Sigma-Aldrich
Malonyl-13C3 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C21H38N7O19P3S · xLi+
Molekulatömeg:
856.56 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(C)(CO[P@@](O)(=O)OP(O)(=O)CO[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS[13C](=O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,18(37)21(38)27-4-3-12(32)26-5-6-54-14(35)7-13(33)34)8-47-53(44,45)50-51(39,40)11-46-23-17(49-52(41,42)43)16(36)22(48-23)31-10-30-15-19(25)28-9-29-20(15)31;/h9-10,16-18,22-23,36-37H,3-8,11H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,39,40)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,41,42,43);/q;+1/p-1/t16-,17+,18+,22-,23+;/m1./s1/i7+1,13+1,14+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZBFXZRVMJPNCZ-VLZOZIQLSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
Molecular weight and empirical formula based on free acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David Weigt et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1322-1331 (2019-07-08)
Human cancers require fatty acid synthase (FASN)-dependent de novo long-chain fatty acid synthesis for proliferation. FASN is therefore an attractive drug target, but fast technologies for reliable label-free cellular compound profiling are lacking. Recently, MALDI-mass spectrometry (MALDI-MS) has emerged as
Fernando Martínez-Montañés et al.
Cell reports, 32(6), 108024-108024 (2020-08-14)
The ability to remodel lipid metabolism under changing conditions is pivotal for cellular functionality and homeostasis. Here, we characterize the regulatory landscape of phosphorylation-based signaling events across the life cycle of Saccharomyces cerevisiae and determine its impact on the regulation