Fontos dokumentumok
G9510
Glutaryl coenzyme A lithium salt
≥90%
Szinonimák:
Glutaryl CoA
Teszt
≥90%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C26H42N7O19P3S/c1-26(2,21(39)24(40)29-7-6-15(34)28-8-9-56-17(37)5-3-4-16(35)36)11-49-55(46,47)52-54(44,45)48-10-14-20(51-53(41,42)43)19(38)25(50-14)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33/h12-14,19-21,25,38-39H,3-11H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,40)(H,35,36)(H,44,45)(H,46,47)(H2,27,30,31)(H2,41,42,43)/t14-,19-,20-,21?,25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYKWLIJQEHRDNH-KRPIADGTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in comparative study of acylomes of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) and glutaryl-CoA by quantitative proteomics
- as a component of the assay buffer for in vitro biosensor activity experiments for FapR-NLuc proteins
- to test its effect on pyruvate kinase activity inhibition in a549 lysate
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3