Fontos dokumentumok
ACOA-RO
Roche
Acetyl-Coenzyme A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
Szinonimák:
Acetyl-Coenzyme A, acetyl-coa
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
Minőségi szint
Teszt
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
molekulatömeg
Mr 809.6 (acetyl-CoA)
Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
kiszerelés
pkg of 010 mg (10101893001)
pkg of 200 mg (11585371001)
pkg of 050 mg (10101907001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
2% (lithium)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
50 mg/ml in phosphate buffer, pH 7, is stable for 3 weeks at -15 to -25 °C. Unfrozen solutions should be immediately used.
WGK
WGK 1