Fontos dokumentumok
C3019
Coenzyme A trilithium salt
≥93%
Szinonimák:
CoA Li3
Teszt
≥93%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSCBPHBAFBVXRK-HJKJOZROSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- in standard curve generation in the kinetic assay of acetyltransferase Gcn5 acylation
- as a cofactor in JNADH and JNADPH production assay
- in the labeling of Alexa647 (AF647) probe
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)