Fontos dokumentumok
457250
Sigma-Aldrich
Methylene Blue
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Szinonimák:
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18ClN3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
dark green
oldhatóság
water: 40 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent that forms stable adducts with oxygen free radicals in solution; biological staining agent. Dye content: ≥85%.
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent which forms stable adducts with oxygen free radicals in solution. Biological staining agent.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egyéb megjegyzések
Kannan, M.S., and Johnson, D.E. 1995. Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2