Merck
66719
Sigma-Aldrich
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Szinonimák:
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder
Minőségi szint
minőség
meets analytical specification of BP 73
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmazás(ok)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)