Fontos dokumentumok
03978
Methylene Blue solution
for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution
Szinonimák:
Methylene blue stain, Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
form
liquid
minőség
concentrated, aqueous solution
eltarthatósági idő
~3 yr
koncentráció
1.5% (1.5 g/ 100 mL)
sűrűség
1.0 g/mL at 20 °C
εmax
9.4 at 656-666 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1