Merck
1428008
USP
Methylene blue
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.85 (anhydrous basis)
Colour Index szám:
52015
Beilstein:
3599847
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)