Fontos dokumentumok
28514
Methylene Blue hydrate
≥95% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
Basic Blue 9 monohydrate ; Methylene Blue (hydrate)
Teszt
≥95% (calc. to the dried substance)
form
powder
szennyeződések
≤1% insoluble in ethanol
veszteség
≤22% loss on drying, 105 °C
szín
very dark green
oldhatóság
ethanol: insoluble ≤1%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
C16H18N3SCl. It is a major basic histological dye in pharmacology and microbiology. This heterocyclic aromatic chemical appears as a dark green solid powder, changing to blue in an aqueous solution. Methylene blue is tested for histological and and bacteriological staining, and as a constituent of Wright’s blood stain.
Alkalmazás
- in the preparation of methylene blue (MB) solution
- to stain zymograms -to label the injection site in the tissue slices
- to pre-treat mice via oral gavage to study its effects on noise-induced hearing loss
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?