Fontos dokumentumok
M3895
Mucin from bovine submaxillary glands
Type I-S
Szinonimák:
MUC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine submaxillary glands
Minőségi szint
típus
Type I-S
Forma
powder
összetétel
Bound sialic acids, 9-24%
technika/technikák
electrophoresis: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... BSM(286841)
Alkalmazás
- in the quantification of mucin
- as a component of artificial tear solution
- as a substrate for recombinant sialidase Gardnerella vaginalis
- to investigate a galactose-specific lectin from the red marine alga Ptilota filicina
- to study the characterization of a unique mucin-like glycoprotein secreted by a human endometrial adenocarcinoma cell line (Ishikawa)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.