Fontos dokumentumok
T4014
Tobramycin
Aminoglycoside antibiotic
Szinonimák:
3′-Deoxykanamycin B, Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces tenebrarius
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
koncentráció
≥900 μg/mg (anhydrous)
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the effect of tobramycin on bacteriophage infected biofilms
- to study the effects of antibiotics on Pseudomonas aeruginosa strain
- as a comparator antibiotic
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tobramycin is used to treat Pseudomonas aeruginosa lung infections and is used in combination with other antibiotics to treat urinary tract infections, gynecologic infections, peritonitis, endocarditis, pneumonia, sepsis, respiratory infections, osteomyelitis, and other soft-tissue infections. It is a potential therapy for sinus infections.
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3