Fontos dokumentumok
SML1606
Oseltamivir phosphate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
GS4104, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester phosphate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 30 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3