Merck
O2378
Sigma-Aldrich
Oxymetazoline hydrochloride
≥99%, solid
Szinonimák:
2-(3-Hydroxy-2,6-dimethyl-4-t-butylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
Méret kiválasztása
5 G
45 900,00 Ft
25 G
222 000,00 Ft
45 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
45 900,00 Ft
25 G
222 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
45 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
solid
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
kezdeményező
Schering Plough
SMILES string
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Oxymetazoline hydrochloride is a partial α2A-adrenoceptor agonist; agonist at 5-HT1A, 5-HT1B, and 5-HT1D serotonin receptors. It is a mixed agonist-antagonist at 5-HT1C serotonin receptors.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vittorio Canale et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(13) (2021-07-03)
The complex pathophysiology of depression, together with the limits of currently available antidepressants, has resulted in the continuous quest for alternative therapeutic strategies. Numerous findings suggest that pharmacological blockade of α2-adrenoceptor might be beneficial for the treatment of depressive symptoms
P Schoeffter et al.
European journal of pharmacology, 196(2), 213-216 (1991-04-17)
Oxymetazoline was recognized with nanomolar affinity by 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1D binding sites and mimicked the effects of 5-hydroxytryptamine with about the same potency and intrinsic activity as the endogenous amine in the corresponding functional tests. At 5-HT1C receptors, oxymetazoline
H Law et al.
Journal of medicinal chemistry, 41(13), 2243-2251 (1998-06-19)
Benzylimidazolines may represent a class of 5-HT1D ligands that has yet to be exploited. On the basis of a previous report that the 2-(substituted-benzyl)imidazoline alpha-adrenergic agonist oxymetazoline (8) binds with high affinity at calf brain 5-HT1D receptors, we explored the
K Horie et al.
British journal of pharmacology, 116(1), 1611-1618 (1995-09-01)
1. To investigate the structure-activity relationships of alpha-adrenoceptor agonists for the alpha 1-adrenoceptor subtypes, we have compared the imidazoline class of compounds, oxymetazoline and cirazoline, with the phenethylamine, noradrenaline, in their affinities and also in their intrinsic activities in Chinese
Sylwia K Paszun et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(6), 1079-1085 (2014-01-05)
The presented study aimed at the evaluation of hydrochlorothiazide influence on cilazapril stability in model mixture and fixed dose tablet formulation. The degradation of cilazapril in the presence of hydrochlorothiazide took place according to autocatalytic reaction kinetic mechanism, described mathematically
Cikkek
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.