Fontos dokumentumok
M1778
Mucin from porcine stomach
Type III, bound sialic acid 0.5-1.5 %, partially purified powder
Szinonimák:
MUC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine stomach
Minőségi szint
típus
Type III
form
partially purified powder
összetétel
bound sialic acid, 0.5-1.5%
technika/technikák
microbiological culture: suitable
oldhatóság
NaOH: soluble 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.