Fontos dokumentumok
M5293
Monoclonal Anti-Mucin Gastric antibody produced in mouse
clone 45M1, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
45M1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken, monkey, rat, rabbit, pig, hedgehog, mouse, human, feline
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using sections of human stomach
western blot: suitable using non-reducing conditions
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MUC5AC(4586)
mouse ... Muc5ac(17833)
rat ... Muc5ac(682837)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)