Fontos dokumentumok
M2378
Mucin from porcine stomach
Type II
Szinonimák:
MUC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine stomach
Minőségi szint
típus
Type II
form
powder
összetétel
bound sialic acid, ≤1.2%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... MUC2(100127145)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the standard curve generation for quantifying mucin-2 generated during mucosal inflammation in mice
- as a component of digestion fluid solutions in in vitro human digestion model
- as a component of simulated saliva fluid
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.