Fontos dokumentumok
S2201
Semicarbazide hydrochloride
≥99%
Szinonimák:
N-Aminourea hydrochloride, Hydrazine carboxamide hydrochloride
Teszt
≥99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bone
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?