Fontos dokumentumok
M3650
Methyl myristoleate
≥98.5% (capillary GC), liquid
Szinonimák:
Methyl cis-9-tetradecenoate, Myristoleic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (capillary GC)
Forma
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)