Fontos dokumentumok
H9021
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Szinonimák:
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)