Fontos dokumentumok
76560
Methyl pentadecanoate
analytical standard
Szinonimák:
Pentadecanoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.439
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 20 °C
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A standard for the quantitation of monoepoxy fatty acid methyl esters (FAME) by gas-liquid chromatography.
- An internal standard for the extraction of triglycerides from de-shelled Jatropha curcas L. seeds by use of supercritical carbon dioxide (SC-CO2) extraction.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1