Fontos dokumentumok
T0627
Methyl tridecanoate
≥97% (GC)
Szinonimák:
Tridecanoic acid methyl ester
Teszt
≥97% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1