Merck
70055
Supelco
Methyl myristelaidate
analytical standard
Szinonimák:
Methyl trans-9-tetradecenoate, Myristelaidic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.38
Beilstein:
5251691
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h6-7H,3-5,8-14H2,1-2H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWIPSJUSVXDVPB-VOTSOKGWSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)