Fontos dokumentumok
M2128
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
98%, powder
Szinonimák:
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, MTT, Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL
ethanol: soluble 20 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Proliferation assay.
- TNF (tumor necrosis factor) bioassay.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH