Fontos dokumentumok
I6256
2-Iminothiolane hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
2-Thiolanimine hydrochloride, 2IT, Dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride, Traut’s reagent
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤5% Free sulfhydryl groups
mp
198-201 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N=C1SCCC1.Cl
InChI
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.