Fontos dokumentumok
E1383
Etoposide
95.0-105.0% (anhydrous basis), powder, topoisomerase II inhibitor
Szinonimák:
4′-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside), VP-16-213
About This Item
Javasolt termékek
product name
Etoposide, synthetic, 95.0-105.0%, powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
95.0-105.0%
form
powder
szín
white to off-white
pKa
9.8
mp
236-251 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
kezdeményező
Teva
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TOP2A(7153) , TOP2B(7155)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Top2a(360243)
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare drug stock solution in dimethyl sulfoxide (DMSO) and also to profile and compare the sensitivity of DT40 mutant cells
- to incubate cells for cell viability assay
- to treat neuro-2A cells to induce programmed cell death
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox