Merck
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Szinonimák:
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt, 5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H23N7Na2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
503.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
100
400
Teszt
≥88% (UV-vis)
form
powder
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Kiszerelés
Sealed ampule.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3